24707
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.15 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
Prodotti consigliati
Materiali
conical clear glass (with bottom spring)
Descrizione
bottom spring
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
5 mm × 30 mm
Volume
0.15 mL
Compatibilità
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)