248932
(R)-(−)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
≥98%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl hydrogen phosphate, (R)-4-Hydroxydinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −605°, c = 1.35 in methanol
InChI
1S/C20H13O4P/c21-25(22)23-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)24-25/h1-12H,(H,21,22)
JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- To facilitates the controlled ring-opening homopolymerization and copolymerization of ε-caprolactone (cyclic ester).
- As an additive along with a copper catalyst to achieve the highest catalytic activity in Sonogashira-type reactions.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
TRIP and TiPSY Chiral Phosphoric Acid Catalysts
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.