392715
N-Fluorobenzenesulfonimide
97%
Sinonimo/i:
N-Fluorodi(benzenesulfonyl)amine, N-Fluorodibenzenesulfonimide, NFSI
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
110 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
FN(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10FNO4S2/c13-14(19(15,16)11-7-3-1-4-8-11)20(17,18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
RLKHFSNWQCZBDC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
NFSi can be synthesized by the reaction of benzenesulfonimide with fluorine.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3