67243-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Superficially Porous Wide Pore C18 UHPLC Column
Scegli un formato
1.090,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.090,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped: no
Classi chimiche degli analiti
peptides
Produttore/marchio commerciale
BIOshell
Confezionamento
1 ea of
Parametri
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
600 bar pressure (8702 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Area superficiale
65 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.0 μm
Dimensione pori
160 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
1-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Precolonna
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
Contenuto correlato
L'HPLC consente di separare e di identificare grandi biomolecole come proteine e peptidi pompando il campione attraverso una colonna impaccata con materiale adsorbente.
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.