Documenti
67242-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped: no
Classi chimiche degli analiti
peptides
Produttore/marchio commerciale
BIOshell
Confezionamento
1 ea of
Parametri
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
600 bar pressure (8702 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Area superficiale
65 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.0 μm
Dimensione pori
160 Å pore size
operating pH range
1-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Compare columns in resolving medium-sized antibody fragments after digestion with DTT or IdeS using Reversed-Phase Chromatography for analysis.