Documenti fondamentali
58188AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
1.040,00 €
1.040,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
1.040,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
1.040,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Chiral-AGP HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4 mm, pk of 2 ea
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L41
Nome Commerciale
CHIRALPAK®
Confezionamento
pk of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
CHIRALPAK®
Parametri
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
glycoprotein, alpha1- phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)