Documenti fondamentali
54987
Holder and Coupler for Legacy HPLC Guard Columns
pkg of 1 ea, for use with non-Supelco Guard Cartridges (not TSKgel Guard Cartridges)
Scegli un formato
1 EA
220,00 €
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
220,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Holder and Coupler for Legacy Guard Columns, for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
Compatibilità
for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
Descrizione generale
Finger-tight design couples HPLC columns that use 1/16" 10-32 Valco-compatible fittings with seating distance of 0.074". Also used as a replacement for PEEK coupler supplied in stand-alone guard cartridge holder, Cat. No. 54987.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)