577528-U
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
Scegli un formato
842,00 €
Scegli un formato
About This Item
842,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
4.7% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
15 cm × 2.1 mm
Area superficiale
90 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
This application note compares three different column chemistries from the BIOshell™ line of columns with superficially porous particles to evaluate their performance in peptide mapping.
Contenuto correlato
L'HPLC consente di separare e di identificare grandi biomolecole come proteine e peptidi pompando il campione attraverso una colonna impaccata con materiale adsorbente.
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.