Documenti fondamentali
57177
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 20 mL, pk of 20
Scegli un formato
20 EA
83,10 €
83,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
83,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
83,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene
Descrizione
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Confezionamento
pk of 20
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
20 mL
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)