Documenti fondamentali
57178
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 60 mL, pk of 16
Scegli un formato
16 EA
117,00 €
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
16 EA
117,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene
Descrizione
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Confezionamento
pk of 16
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
60 mL
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
PFAS testing
food and beverages
Descrizione generale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)