Documenti fondamentali
57176
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 12 mL, pk of 20
Scegli un formato
20 EA
105,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
105,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene
Descrizione
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Confezionamento
pk of 20
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
12 mL
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)