Documenti
57181
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 6mL SPE Tube, pk of 60
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Materiali
polyethylene tube
Descrizione
for SPE Tube
Confezionamento
pk of 60
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 6mL SPE Tube
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3