Documenti fondamentali
57267
Supelco
Cartridge Adapter for H300 Cartridges
pkg of 6 ea, for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
Scegli un formato
6 EA
143,00 €
143,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
143,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
143,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Confezionamento
pkg of 6 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Compatibilità
for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
Descrizione generale
Cartridge adapter is generally required for sampling of solid phase extract during SPE.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)