Documenti fondamentali
505471
Supelco
Provetta Supelclean LC-18 SPE
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Scegli un formato
30 EA
243,00 €
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 EA
243,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pk of 30
Grado di funzionalizzazione
~11.5% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.[1] The barrels are compatible with most vacuum-manifold devices and allow accurate loading of samples.[2]
Applicazioni
Supelclean LC-18 SPE Tube was used in SPE to purify primary prostaglandins PGE2 and PGF2α and their tissue metabolites.[2]
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Toni N Welsh et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 83(4), 304-310 (2007-05-15)
The primary prostaglandins PGE(2) and PGF(2 alpha) are metabolized in tissues by a series of enzymatic and non-enzymatic reactions. To measure metabolic rates and individual reaction rates it is necessary to extract the parent prostaglandins and metabolites before the separation
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.