57226
Colonnine Supelclean™ENVI™-Chrom P per SPE
suitable for PFAS testing, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Scegli un formato
320,00 €
Scegli un formato
About This Item
320,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
agenzia
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Nome Commerciale
Supelclean™
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
900 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Diametro
80-160 μm
Dimensione pori
20-300 Å
applicazioni
PFAS testing
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Retention Mechanism: Reversed-phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions
- Particle Size: 80-160 μm; Spherical Shape; Pore Size: 110- 175 Å; Surface Area: 900 m2/g
- Highly crosslinked, neutral, specially cleaned styrenedivinylbenzene resin used to retain hydrophobic compounds with some hydrophilic functionality under reversed phase conditions
- Highly resistant to extreme pH conditions
- Typical applications include aromatics and phenolic compounds from aqueous sample matrices
- Used for priority pollutant phenols from aqueous samples
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenuto correlato
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Con l'estrazione in fase solida si purificano i campioni da sottoporre ad analisi cromatografiche, migliorando la qualità dei risultati e proteggendo le colonne analitiche.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.