Documenti fondamentali
55079
Upchurch Biocompatible Precolumn Filter
pore size 0.5 μm, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
HIGH PRESSURE INLINE FILTER, 0.5UM, EA
Scegli un formato
1 EA
38,10 €
38,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
38,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
38,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PEEK frit and body
stainless steel holder
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
A-431
Upchurch Scientific, Inc
Dimensione pori
0.5 μm
Descrizione generale
In-line installation. Stainless steel body with inert polyetherether-ketone (PEEK) end fittings. Choose either a 0.5 μm or 2 μm PEEK frit in one endfitting.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.
Domande
  1. Just to confirm, #55079 contains the 0.5um frit/filter and the stainless steel housing? Thanks
    1 risposta
    1. 55079 is made of a stainless steel body with an inert PEEK frit and body.