Documenti fondamentali
55067-U
Upchurch PEEK Fingertight Fitting
10-32 fitting (one-piece), pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
Upchurch PEEK Finger-tight Fitting
Scegli un formato
10 EA
142,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
142,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
fitting total L 13/16 in. head width 3/8 in.
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. int.
0.0625 in. (1.5875 mm)
Raccordi
10-32 fitting (one-piece)
Descrizione generale
The one-piece fitting, 55067-U, is convenient to use because the ferrule will not stick in a receiving port and can be easliy found if dropped onto the floor. The two-piece fitting features a separate ferrule so you can replace just the ferrule instead of the entire unit. The Upchurch PEEK Fingertight fittings are for use with 1/16″ O.D. tubing and can be used to 6,000 psi (420 kg/cm2).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)