Documenti fondamentali
59269
SSI High Pressure Precolumn Filter
10-32 Valco compatible thread
Sinonimo/i:
COLUMN PREFILTER, CPI FITTING,0.5UM, EA
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Confezionamento
pkg of 1 ea
Raccordi
10-32 Valco compatible thread
Descrizione generale
In-line installation. The 316 stainless steel filter disc (0.5 μm pores) is easily replaced without removing the column end fitting. For 1/16 in. tubing. Maximum operating pressure: 15,000 psi (1,054 kg/cm2).
Note legali
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.