Documenti fondamentali
55078
Upchurch Biocompatible Precolumn Filter
pore size 2.0 μm, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
HIGH PRESSURE INLINE FILTER, 2UM, EA
Scegli un formato
1 EA
35,20 €
35,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
35,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
35,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 1 ea
Dimensione pori
2.0 μm
Descrizione generale
In-line installation. Stainless steel body with inert polyetherether-ketone (PEEK) end fittings. Choose either a 0.5 μm or 2 μm PEEK frit in one endfitting.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.