Documenti fondamentali
58420-U
Supelco
Valco® Pre-Column Filter
Frit Filter, size 1/8 in., pore size 0.5 μm
Scegli un formato
1 EA
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
139,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel frit filter and fittings
Confezionamento
pkg of 1 ea
Misura
1/8 in.
Dimensione pori
0.5 μm
Raccordi
10-32 female Valco housing for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
Descrizione generale
In-line installation. Efficient, low dead volume filters protect your columns from particles without reducing column performance. The replaceable 1/8 in. frit has 0.5 μm pores to protect 3 μm or 5 μm column packings, the replaceable screen has 2 μm pores. Choose the frit filter for higher filtration capacity (most applications) or the screen filter for less dead volume (e.g., with microbore columns). Use with 1/16 in. O.D. tubing; 1/16 in. fittings included.
Altre note
Frits and screens should not be interchanged in these filters.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.