Documenti fondamentali
59273
Filter Element for SSI Filter Unit
Precolumn, pore size 0.5 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 10 ea
Dimensione pori
0.5 μm
Descrizione generale
Select 0.5 μm or 2.0 μm stainless steel filter elements for your SSI High Pressure Filter Unit.
Note legali
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.