Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
50811-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Sinonimo/i:
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
Scegli un formato
706,00 €
Scegli un formato
About This Item
706,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express C18, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
tecniche
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Area superficiale
120 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
pH di lavoro
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Per piccole molecole si intendono ioni e sostanze di peso molecolare generalmente inferiore a 900 dalton. Questi composti possono essere separati e analizzati in modo efficace mediante HPLC, UHPLC e LC-MS usando per lo più fasi stazionarie di silice, vuoi costituite da particelle, vuoi monolitiche; la silice può essere sottoposta a una vasta gamma di modificazioni chimiche.
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-