565349-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Sinonimo/i:
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2 μm HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
6.5% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
5 cm × 2.1 mm
Area superficiale
120 m2/g
Matrice
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
AQ-C18, polar modified bonding phase
Dimensione particelle
2 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
operating pH range
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Per piccole molecole si intendono ioni e sostanze di peso molecolare generalmente inferiore a 900 dalton. Questi composti possono essere separati e analizzati in modo efficace mediante HPLC, UHPLC e LC-MS usando per lo più fasi stazionarie di silice, vuoi costituite da particelle, vuoi monolitiche; la silice può essere sottoposta a una vasta gamma di modificazioni chimiche.
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).