Documenti fondamentali
57092
Supelco
Provetta Supelclean ENVI-Carb SPE
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
Scegli un formato
30 EA
157,00 €
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 EA
157,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene tube
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed wt., 250 mg
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
100 m2/g
Volume
6 mL
Gruppo funzionale matrice
carbon phase
Dimensione particelle
120-400 mesh
applicazioni
PFAS testing
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Carbonio non poroso grafitizzato
Meccanismo di ritenzione: fase inversa
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni acquose (acque potabili, acque freatiche, acque reflue)
  • Area di superficie: 100 m2/g; Dimensione particelle: reticolo 120/400
  • Estrema affinità per i composti organici polari e non polari provenienti da matrici polari e non polari quando viene utilizzato in condizioni di fase inversa.
  • Superficie in carbonio composta da strutture ad anelli esagonali, collegate tra loro e stratificate in fogli grafitici.
  • La natura non porosa della fase di carbonio consente una rapida processazione; l′adsorbimento non richiede la dispersione degli analiti nei pori della fase solida.
  • Alcuni ricercatori indipendenti considerano ENVI-Carb estremamente utile per la rapida preparazione di campioni di oltre 200 pesticidi provenienti da varie matrici, tra cui acque freatiche, frutti e ortaggi.
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.[1]
Applicazioni
Supelclean ENVI-Carb SPE Tube was used in separating glycan moiety of glycosphingolipids from ceramide, salt and detergents.[2]
Note legali
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yao-Yun Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 283(24), 16455-16468 (2008-04-17)
Mammalian glycan chain elongation is mostly based on extending the type 2 chain, Galbeta1-4GlcNAc, whereas the corresponding type 1 chain, Galbeta1-3GlcNAc, is not normally extended. In a broader context of developing high sensitivity mass spectrometry methodologies for glycomic identification of
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC