33097-U
trimethylanilinium hydroxide (TMAH)
0.2 M in methanol
Sinonimo/i:
Trimethylphenylammonium hydroxide solution, Phenyltrimethylammonium hydroxide, TMAH
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mL (33097-U)
Concentrazione
0.2 M in methanol
Stringa SMILE
[OH-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.H2O/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?