Documenti
331635
Sigma-Aldrich
Tetrametilammonio idrossido
25 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Soluzione di TMAH
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4N(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.15
Beilstein:
3558708
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
17.5 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
25 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.3806
Densità
1.016 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
La soluzione di idrossido di tetrabutilammonio viene utilizzata abitualmente come base forte e come fonte di nucleofili nelle reazioni di sintesi organica.
Applicazioni
Il tetrametilammonio idrossido è un sale dell′ammonio quaternario che, per il suo elevato tasso di corrosione del silicone, viene usato di solito come agente corrosivo anisotropico per il silicone.
La soluzione di tetrametilammonio idrossido (soluzione acquosa al 25% in peso) può essere usata come base per correzione del pH al fine di ottenere alluminofosfato mesoporoso esagonale (TAP).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,thymus
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Palladium-mediated carboxylation of aryl halides (triflates) or benzyl halides using [13 C]/[11 C] carbon monoxide with tetrabutylammonium hydroxide or trimethylphenylammonium hydroxide
Karimi F, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 2256-2259 (2002)
Study on anisotropic silicon etching characteristics in various surfactant-added tetramethyl ammonium hydroxide water solutions.
Yang CR, et al.
Journal of Micromechanics and Microengineering, 15(11), 2028-2028 (2005)
The characteristic behavior of TMAH water solution for anisotropic etching on both silicon substrate and SiO 2 layer.
Chen PH, et al.
Sensors and actuators A, Physical, 93(2), 132-137 (2001)
Synthesis of mesoporous hexagonal titanium aluminophosphate molecular sieves and their catalytic applications
Kapoor MP & Raj A.
Applied Catalysis A: General, 203(2), 311-319 (2000)
Tetramethylammonium Hydroxide
Knight J
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)