752851
Hydriodic acid
57 wt. %, distilled, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Hydriotic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
distilled
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Concentrazione
57 wt. %
P. eboll.
127 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
I
InChI
1S/HI/h1H
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1