Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
T4375
Sigma-Aldrich
Tetrazolium Blue Chloride
used in colorimetric determination of reducing compounds
Sinonimo/i:
3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), BTC, Blue Tetrazolium chloride, TZ
Scegli un formato
1 G
55,50 €
5 G
220,00 €
10 G
402,00 €
25 G
705,00 €
55,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
55,50 €
5 G
220,00 €
10 G
402,00 €
25 G
705,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H32Cl2N8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
727.64
Beilstein:
3894077
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
55,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
255 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
methanol: 50 mg/mL, clear
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccccc7)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
MUUHXGOJWVMBDY-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Tetrazolium blue chloride (BTC) is a colorless tetrazolium compound that upon reduction forms a colored diformazan.[1] The reactivity has been applied to the analysis of reducing compounds including the nanomolar detection of reducing sugars[2] and carbidopa and methyldopa.[3] BTC has been used for histological staining of mouse coronal brain sections[4] and rat brain sections.[5] In combination with 4-nitrocatechol, tetrazolium blue chloride forms a ternary complex with molybdenum(VI) for extraction and spectrophotometric determination of molybdenum.[6] It has also been used to stain Francisella tularensis cells for tularemic microagglutination test.[7]
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ternary complex of molybdenum(VI) with 4-nitrocatechol and tetrazolium blue chloride and Its application to extraction-spectrophotometric analysis of ferrous metallurgy products.
Dimitrov., A.N., et al.
Journal of Analytical Chemistry, 62, 122-125 (2007)
Sensitive colorimetric assay of carbidopa and methyldopa using tetrazolium blue chloride in pharmaceutical products.
Issopoulos, P.B.
International Journal of Clinical Pharmacy, 11, 213-217 (1989)
[Development of a novel Francisella tularensis antigen stained with tetrazolium-blue for tularemia microagglutination test].
Celebi B
Mikrobiyoloji bulteni (2013)
C K Jue et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 11(2-3), 109-115 (1985-08-01)
Addition of sodium potassium tartrate to basic solutions of tetrazolium blue [(2,2',5,5'-tetraphenyl-3,3'-dimethoxy 4,4'-biphenylene) ditetrazolium chloride] greatly improved their efficacy as colorimetric reagents for reducing sugar determination. This modification increased sensitivity and decreased reaction time. The modified reagent can determine as
Preparation of a new tetrazolium salt which yields a blue pigment on reduction and its use in the demonstration of enzymes in normal and neoplastic tissues.
A M RUTENBURG et al.
Cancer research, 10(2), 113-121 (1950-02-01)