79266
Trimethylphenylammonium hydroxide solution
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Sinonimo/i:
Phenyltrimethylammonium hydroxide, TMAH
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Livello qualitativo
Stato
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Concentrazione
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.2% halides (as chloride)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[OH-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.H2O/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?