Documenti fondamentali
29141-U
Supelco
Snap Seal vials, Convenience Pack, unassembled, pk of 100
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/rubber septum
Scegli un formato
100 EA
33,80 €
33,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
33,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
33,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE/rubber septum
black polypropylene cap
clear glass vial
Descrizione
unassembled
Caratteristiche
closure type black polypropylene snap cap
closure type snap seal vial
large opening, (6 mm)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Diam. tappo
11 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Compatibilità
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Note legali
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.