27209-U
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
Sinonimo/i:
Screw Top Vials with Polypropylene Cap
Prodotti consigliati
Materiali
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
15 mm × 45 mm
Spessore setto × diam.
0.060 in. × 0.458 in.
Volume
4 mL
Raccordi
thread for 13-425
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Ricambio
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)