Documenti fondamentali
29131-U
Supelco
Interlock vial with fused glass insert, crimp top
volume 0.3 mL, amber glass vial, Interlocked vial (with fused-in insert), crimp top, 11 mm, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
113,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
amber glass vial
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.3 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Descrizione generale
The new Interlock Vial/Insert limited volume vial is a 300 μL flange top glass insert permanently fused into 12 x 32 mm glass vials. This product provides the user with the convenience and performance of a one piece microvial at a fraction of the cost.
  • The flange top centers the inserts into the vial
  • Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
  • Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
·
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)