29081-U
Interlocked™ vial with fused glass insert, screw top
volume 0.3 mL, clear glass vial, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
Descrizione
Interlocked vial (with fused-in insert)
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.3 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
- The flange top centers the inserts into the vial
- Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
- Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)