Documenti fondamentali
W274003
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanone
≥95%, FG
Sinonimo/i:
Benzyl isobutyl ketone
Scegli un formato
W274003-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
498,00 €
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W274003-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
498,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2COCH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.25
Numero FEMA:
2740
Numero CE:
N° CoE:
159
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.025
NACRES:
NA.21
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Impurezze
1.6% 4-methyl-1-phenyl-2-pentanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
250-251 °C (lit.)
Densità
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody; spicy; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
DTYGTEGDVPAKDA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)