Documenti fondamentali
1437461
USP
Methyl salicylate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
Scegli un formato
50 MG
1.280,00 €
1.280,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
1.280,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3-1,3-(CO2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
1.280,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methyl salicylate
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
96-99 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-4-8(11)7(5-6)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3
ALBUJVBOIXVVLS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Methyl salicylate Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Methyl Salicylate
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
242.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
117 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)