Documenti fondamentali
2637505
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
Scegli un formato
5 PKG
275,00 €
275,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 PKG
275,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
275,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 5 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.5 mm × 0.75 mm
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fire Debris Analysis.
Stauffer E
Science, 249-252 (2007)
Articoli
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
Protocolli
In this article, SPME-GC was successfully used to identify many volatile compounds present in the headspace over several spirits.