27273
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone
black polypropylene hole cap, thread for 10-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (large opening), pkg of 100 ea
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Spessore setto
1.5 mm
Raccordi
thread for 10-425
Compatibilità
for use with 2 mL vial (large opening)
Categorie correlate
Descrizione generale
Waters 96-Position Autosampler
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)