Documenti fondamentali
27277
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 10 mm × 0.060 in., for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
81,40 €
81,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
81,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
81,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
red PTFE/white silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
10 mm
diam. × spessore
10 mm × 0.060 in.
Compatibilità
for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)