Documenti fondamentali
Z106380
Supelco
Shorty Vials®
volume 4 mL, neck thread, 15 ‑ 425, diam. × H 17 mm × 38 mm
Scegli un formato
200 EA
215,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 EA
215,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear borosilicate glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
neck thread 15 ‑ 425
diam. × alt.
17 mm × 38 mm
Volume
4 mL
Descrizione generale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Vial only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Select caps and septa according to application.
Note legali
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)