Documenti fondamentali
27163
Supelco
Tappo a vite, parte superiore solida rivestita in PTFE, conf. da 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 15 mL vial with 18 mm thread
Scegli un formato
100 EA
97,90 €
97,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
97,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
97,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
Misura
18-400
Caratteristiche
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
49 °C temp. limit
Raccordi
thread for 18-400
Compatibilità
for use with 15 mL vial with 18 mm thread
Descrizione generale
È noto che i tappi in plastica Thermoset verdi con liner in F-217 PTFE forniscono la più ampia gamma di compatibilità chimica e rappresentano le soluzioni di chiusura in plastica che meglio tollerano le temperature. Il colore verde identifica facilmente il sistema di liner in PTFE. I liner in PTFE rivestiti in schiuma F-217 resistono all′attacco praticamente di qualunque sostanza chimica a temperatura ambiente e offrono resilienza agli odori e agli urti grazie alla sigillatura a tenuta con un basso tasso di trasmissione dell′umidità. F-217 ha un nucleo in schiuma a bassa densità tra due strati solidi di polietilene a bassa densità (LDPE). Tra gli usi di questi tappi rivestiti in F-217/PTFE vi sono i campioni analitici di laboratorio, le sostanze chimiche a elevata purezza, i solventi di acidi forti, i campioni ambientali, le sostanze farmaceutiche e i reagenti diagnostici.
Applicazioni
Possono essere utilizzati nella decantazione del siero per l′analisi dei residui mediante GC/MS/MS.[1] Sono utilizzabili per la preparazione di camere di reazione e sviluppo per l′esame della reazione del cloruro di ossalile in soluzione di diossano alla presenza di metalli elettropositivi come Zn e Mg.[2]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Markovic?, Martin, et al.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Foster, Warren G., et al.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)