Documenti fondamentali
27164
Supelco
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, thread for 18-400, for use with 15 mL vial
Scegli un formato
100 EA
34,60 €
34,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
34,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
34,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
aluminum liner
black phenolic solid cap
Misura
18-400
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
135 °C temp. limit
Raccordi
thread for 18-400
Compatibilità
for use with 15 mL vial
Descrizione generale
Screw caps are generally available as solid caps for use with sealing septa and phenolic solid caps can withstand a maximum temperature of 135°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)