Documenti fondamentali
27160-U
Supelco
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
Sinonimo/i:
PK100 15ML CLEAR VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/AL LINER
Scegli un formato
100 EA
90,40 €
90,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
90,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
90,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
21 mm × 70 mm
Volume
15 mL
Raccordi
thread for 18-400
Descrizione generale
Vials (volume 15 mL, clear glass, O.D. × H. 21 mm × 70 mm) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. The threads on the standard vials are 18-400. The phenolic cap is equipped with aluminum liner which can withstand the temperature up to 135° C and is not autoclavable.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)