Documenti fondamentali
27000
Supelco
Flaconcini, con tappo a vite Thermoset in tinta unita verde con liner in PTFE, preassemblati, conf. da 100
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
Sinonimo/i:
PK100 2ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
Scegli un formato
100 EA
144,00 €
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
144,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial (standard opening - 4.6 mm)
green melamine resin cap (solid-top)
Caratteristiche
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B Taghipour et al.
Research in pharmaceutical sciences, 9(6), 407-420 (2015-09-05)
Double emulsion solvent evaporation technique is one of the most attractive methods used to prepare micro and nanoparticles in pharmaceutical areas of interest, but because of the effects of many formulation factors on the size and release behavior of the
Xule Yang et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-23)
Because of the nontoxic solvents contained in CO2-in-water emulsions, porous polymer composites templated from these emulsions are conducive for bio-applications. Herein, bio-active rod-like calcium-organic framworks (Ca-BDC MOFs, BDC= 1,4-benzenedicarboxylate anion) particles co-stabilized CO2-in-water high internal phase emulsion (C/W HIPE) in