Documenti fondamentali
25760-U
Supelco
Intermediate Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 15 m × 0.25 mm
Sinonimo/i:
GC tubing, silica
Scegli un formato
1 EA
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
172,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica tubing
Composizione
phenyl/methyl (deactivated)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Parametri
360 °C max. temp.
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
15 m × 0.25 mm
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)