Documenti fondamentali
JHWP04700
Millipore
Filtro per membrana Omnipore
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PTFE, pori da 0,45 μm
Scegli un formato
100 FILTERS
460,00 €
460,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 FILTERS
460,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
460,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Omnipore
Parametri
130 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
65 μm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
80 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: JHWP
La membrana Fluoropore® è una membrana idrofoba, costituita dal polimero politetrafluoroetilene (PTFE), legata a un supporto in polietilene ad alta densità per migliorare le caratteristiche di manipolazione del filtro per le normali applicazioni. Le membrane Fluoropore offrono ampia compatibilità chimica, portate elevate e notevole compattezza. (Si prega di notare che i numeri di catalogo che contengono la sigla “FHUP” non sono laminati o sono prodotti senza supporto).
La membrana Omnipore è una membrana idrofila in PTFE compatibile praticamente con qualunque solvente, soluzione acida o alcalina.
Caratteristiche e vantaggi:
- Biologicamente e chimicamente inerte
- L′elevata porosità offre portate elevate
- Varietà di PTFE idrofobo e idrofilo per filtrare campioni acquosi e a base organica
Applicazioni:
- Membrana Fluoropore: chiarificazione di acidi, basi e solventi; monitoraggio dell′aria; filtrazione e sfiato di gas; spettroscopia UV
- Membrana Omnipore: filtrazione di soluzioni acquose, soluzioni acide e alcaline chiarificanti
Tipo di filtro: filtro per screening
Applicazioni
  • Filtrazione di soluzioni acquose
  • Chiarificazione di soluzioni acide e soluzioni alcaline
  • filtrazione della fase mobile per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analisi di microplastiche
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Abayomi Babatunde Alayande et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 109, 110596-110596 (2020-04-02)
The antimicrobial properties of two-dimensional materials such as graphene-based surfaces are vital for environmental and biomedical applications. Here, the improvement of the antibacterial property of reduced graphene oxide by the preparation of rGO-CuO nanocomposite films was reported. The rGO-CuO nanocomposites
Minsoo Kim et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(23) (2019-11-27)
Superabsorbent polymer (SAP) is attracting attention as a water-entraining admixture that reduces shrinkage or heals cracks in concrete. Cross-linked sodium polyacrylate SAPs, which are the most widely produced SAPs in the global market, are applicable as concrete admixtures. However, there
Articoli
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Scoprite in che modo la scelta dei filtri e la filtrazione dei campioni e della fase mobile influiscono sulla contropressione dell'HPLC e sulla durata della colonna.