Documenti fondamentali
P1549
Microcapillary tube Drummond Microcaps®
capacity 2 μL
Sinonimo/i:
Microcapillary tube
Scegli un formato
1 PKG
29,30 €
29,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
29,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
29,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Drummond Scientific 1-000-0020/CA
volume measuring range
accuracy: 1%
Lunghezza
32 mm
Capacità
2 μL
Descrizione generale
  • Microcaps® microcapillary tubes are ideal for fast, safe, clean, and accurate liquid transfer of microliter volumes.
  • Made of high-quality glass - perfect for a wide range of scientific applications.
  • Precision-bore capillary tubing cut to precise lengths.
  • Capillary action fills the pipette and a squeeze of the bulb delivers the liquid.
Fast, safe, and accurate transfer of microliter volumes. Precision-bore capillary tubing cut to precise lengths. Capillary action fills the pipette and a squeeze of the bulb delivers the liquid.
Confezionamento
Each package contains 100 Microcaps and a pipetting bulb.
Note legali
Microcaps is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)