24246
Carboxen®-1010 PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
Sinonimo/i:
Carboxen® 1010 PLOT Column, 30m x 0.32mm
Scegli un formato
943,00 €
Scegli un formato
About This Item
943,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
ASTM® D3612-96
Descrizione
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Produttore/marchio commerciale
Carboxen®
Parametri
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Spessore medio
15 μm
df
15 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.32 mm
Gruppo funzionale matrice
Carbon molecular sieve phase
applicazioni
chemicals and industrial polymers
food and beverages
Tipo di colonna
capillary PLOT
Descrizione generale
USP Code: None
Phase:
- Carbon molecular sieve
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?