Documenti fondamentali
25381
Supelco
Colonna GC capillare VOCOL®
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Sinonimo/i:
F.S. CAP VOCOL® 60M 3.0UM .53MM
Scegli un formato
1 EA
1.310,00 €
1.310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.310,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
1.310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
agenzia
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
Parametri
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
44
df
3.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.53 mm
applicazioni
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Descrizione generale
Applicazione: questa colonna a polarità intermedia, progettata per analizzare i composti organici volatili (VOC), offre elevati livelli di ritenzione e risoluzione dei composti altamente volatili. Usare questa colonna in porte di iniezione diretta o insieme a sistemi purge and trap.
Codice USP: Nessuno
Fase:
  • Legata
  • Proprietaria
Limiti di temperatura:
  • ≤0,32 mm DI, <2 μm: Da temperatura inferiore a quella ambiente a 250 °C (isoterma o programmata)
  • ≤0,32 mm DI, ≥2 μm: Da temperatura inferiore a quella ambiente a 230 °C (isoterma o programmata)
  • ≥0,53 mm DI, <2 μm: Da temperatura inferiore a quella ambiente a 250 °C (isoterma o programmata)
  • ≥0,53 mm DI, ≥2 μm: Da temperatura inferiore a quella ambiente a 230 °C (isoterma o programmata)
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.[1]
Applicazioni
VOCOL® column (diphenyl dimethyl polysiloxane with crosslinking moieties) may be used for their relevancy to the purge-and-trap technique and GC/MS analysis of 34 volatile organics.[2] It was also found suitable in being used for determination of volatile compounds by whole column cryotrapping.[3]
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of monodisperse poly(divinylbenzene) microspheres
Li K and Stover HDH
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 31, 3257-3263 null
Highly conductive non aqueous polymer gel electrolytes containing ammonium hexafluorophosphate (NH4PF6).
Sharma JP and Sekhon SS
J. Mater. Sci., 41(12), 3617-3622 (2006)
Zuleica A Camargo et al.
Logopedics, phoniatrics, vocology, 38(4), 157-166 (2013-07-06)
In this phonetic study, productions of the consonant in the stressed syllable position of the word arara as produced by 13 subjects with short and/or anterior lingual frenulum were compared before and after lingual frenectomy. The results from the measurement
Svante Granqvist et al.
Logopedics, phoniatrics, vocology, 40(3), 113-121 (2014-05-29)
Phonation into glass tubes ('resonance tubes'), keeping the free end of the tube in water, has been a frequently used voice therapy method in Finland and more recently also in other countries. The purpose of this exploratory study was to
Re: Bonilha HS, O'Shields M, Gerlach TT, Deliyski DD. Arytenoid adduction asymmetries in persons with and without voice disorders. Logoped Phoniatr Vocol. 2009 Aug 26:1-7. [E-pub ahead of print].
Gerhard Friedrich
Logopedics, phoniatrics, vocology, 35(3), 149-149 (2009-11-04)