Documenti fondamentali
25350
Supelco
Colonna GC capillare SPB®-5
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Scegli un formato
1 EA
1.290,00 €
1.290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.290,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
1.290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
agenzia
meets requirements for USP G27 and G36
Parametri
-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)
Beta
44
df
3.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Tipo di colonna
capillary non-polar
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
253422534325347
Colonna GC capillare SPB®-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
25350
Colonna GC capillare SPB®-5
Colonna GC capillare SPB®-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
25342
Colonna GC capillare SPB®-5
Colonna GC capillare SPB®-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
25343
Colonna GC capillare SPB®-5
Colonna GC capillare SPB®-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 μm
25347
Colonna GC capillare SPB®-5
df
3.00 μm
df
3.00 μm
df
3.00 μm
df
5.00 μm
parameter
-60-260 °C temperature (isothermal), -60-280 °C temperature (programmed)
parameter
-60-260 °C temperature (isothermal), -60-280 °C temperature (programmed)
parameter
-60-260 °C temperature (isothermal), -60-280 °C temperature (programmed)
parameter
-60-260 °C temperature (isothermal), -60-280 °C temperature (programmed)
agency
meets requirements for USP G27 and G36
agency
meets requirements for USP G27 and G36
agency
meets requirements for USP G27 and G36
agency
meets requirements for USP G27 and G36
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Descrizione generale
Applicazione: Questa colonna non polare per scopi generali offre principalmente un ordine di eluizione secondo il punto di ebollizione con un piccolo aumento di selettività, specialmente per i composti aromatici.
Codice USP: questa colonna soddisfa i requisiti USP G27 e G36.
Fase
  • Legata
  • Poli (5% difenile/95% dimetilsilossano)
Limiti di temperatura:
  • ≤D. I. 0,32 mm, <2 μm: da -60 °C a 320 °C (isoterma o programmata)
  • ≤D. I. 0,32 mm, ≥2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma o programmata)
  • ≥D. I. 0,53 mm, <2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma) o 320 °C (programmata)
  • ≥D. I. 0,53 mm, ≥2 μm: da -60 °C a 260 °C (isoterma) o 280 °C (programmata)
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.[1]
Applicazioni
SPB®-5 Capillary GC Column was used for speciation of the nitrogen compounds (quantitatively), which are polar and somewhat basic in nature, with chemiluminescence detection.[2] It may be used as stationary phase for determination of nivalenol and deoxynivalenol in cereals by electron-capture gas chromatography.[3] It may also find application in being used as stationary phase in capillary column gas chromatography for determination of sterols.[4]
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of nivalenol and deoxynivalenol in cereals by electron-capture gas chromatography
SCott PM
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 889-893 (1985)
Determination of sterols by capillary column gas chromatography. Differentiation among different types of olive oil: virgin, refined, and solvent-extracted.
Jimenez O and Gonzalez ADV.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 73 (12), 1685-1689 (1996)
P M Scott et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 69(5), 889-893 (1986-09-01)
Nivalenol (NIV) is an important Fusarium mycotoxin shown to occur naturally in grains from several countries. Extraction and cleanup procedures previously described for trichothecene analysis have been modified to give good recoveries of NIV from cereal products. The extraction solvent
J Corwin et al.
Cancer, 43(3), 1007-1013 (1979-03-01)
Solitary plasmacytoma of bone (SPB) and extramedullary plasmacytoma (EMPC) are unusual solitary tumors of plasma cell origin. The clinical differences between these tumors and multiple myeloma are the subject of continued study. This review examines the radiotherapy experience at M.
J M Jurado et al.
Talanta, 106, 14-19 (2013-04-20)
4-Methylsterols and 4,4-dimethylsterols of 47 samples of subcutaneous fat from Iberian pigs reared on two different fattening systems, "Extensive" and "Intensive", have been analyzed by GC-MS and GC-FID. The lipids were extracted by melting the subcutaneous fat in a microwave