Documenti fondamentali
24196-U
Supelco
SPB®-20 Capillary GC Column
size × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Sinonimo/i:
GC column, SPB-20, 20% diphenyl
Scegli un formato
1 EA
700,00 €
700,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
700,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
700,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
OSHA 62
meets requirements for USP G32
Parametri
-25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
63
df
1.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Misura × D.I.
30 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane) phase
applicazioni
clinical
food and beverages
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Descrizione generale
Application: This column has intermediate polarity due to the higher (20%) phenyl content, producing a different elution order of polar compounds for confirmational information. It is often used for analyses of aromatic analytes.
USP Code: This column meets USP G32 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • -25 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
Applicazioni
SPB®-20 fused silica capillary column is suitable for separating amino acid and keto acid by gas chromatography coupled with mass spectrometry.[1]
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Branched-chain Amino Acids.
Harris RA and Sokatch JR.
Science, 65-66 (2000)